Merck
W373923
Sigma-Aldrich
4-ビニルフェノール 溶液
10 wt. % in propylene glycol, FG
別名:
4-ethenylphenol, p-Hydroxystyrene, p-vinylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
FEMA番号:
3739
欧州評議会番号:
11257
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.057
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
濃度
10 wt. % in propylene glycol
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
medicinal; chemical; phenolic; sweet
InChI
1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2
InChI Key
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Vinylphenol solution has been used as an HPLC internal standard during the identification of 4-vinyl derivatives formed via decarboxylation of hydroxycinnamic acids extracted from corn cobs using phenolic acid decarboxylase (PAD) enzyme extracted from Lactobacillus plantarum.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Stomach,intestinal tract,Kidney,Bladder
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W373923-100G-K:
W373923-SAMPLE:
W373923-25G-K:
W373923-1KG:
W373923-SAMPLE-K:
W373923-VAR-K:
W373923-25G:
W373923-100G:
W373923-BULK-K:
W373923-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioproduction of 4-vinylphenol from corn cob alkaline hydrolyzate in two-phase extractive fermentation using free or immobilized recombinant E. coli expressing pad gene.
Salgado JM, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 58, 22-28 null