Merck
W369608
Sigma-Aldrich
6-アミル-α-ピロン
≥96%, FG
別名:
5-ヒドロキシ-2,4-デカジエン酸 γ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O2
CAS番号:
分子量:
166.22
FEMA番号:
3696
EC Number:
欧州評議会番号:
10967
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.031
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coconut; creamy; fatty; waxy
SMILES記法
CCCCCC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
MAUFTTLGOUBZNA-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-アミル-α-ピロンは桃に見出される天然物です。この化合物はまたトリコデルマ菌により生産される主たる揮発性有機化合物でもあります。
アプリケーション
  • マイコパラサイト菌 Trichoderma atroviride が放出する揮発性物質をリアルタイムで定量化するプロトン移動反応質量分析法の適用可能性の証明:Trichoderma 菌ベースのバイオ農薬のモニタリング:この研究では、プロトン移動反応質量分析法を、Trichoderma atroviride が放出する 6-アミル-α-ピロンなどの揮発性有機化合物のモニタリングに利用する方法が紹介されています。この知見は、バイオ農薬のリアルタイムモニタリングと有効性評価に重要な意味を持ち、持続可能な農業の実践と生物学的防除剤の開発に貢献します(Ruzsanyi V et al., 2024)。
  • Trichoderma atroviride における植物共生および菌寄生関連化合物の化学走性アッセイ:6-アミル-α-ピロンは、植物共生および菌寄生を促進する化合物のスクリーニングに不可欠な走化性アッセイの標準物質として使用されています。この研究は、有益な菌類と宿主植物の相互作用を改善する新たな生物活性化合物を特定するために不可欠であり、農業および生態学の研究の両方を進歩させるものです(Zeilinger S et al., 2020)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W369608-BULK-K:
W369608-VAR-K:
W369608-100G:
W369608-250G-K:4548173979885
W369608-SAMPLE-K:
W369608-SAMPLE:
W369608-1KG:
W369608-1KG-K:4548173979878
W369608-100G-K:4548173979861
W369608-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparison of the volatile compounds from several commercial peach cultivars.
Horvat RJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(1), 234-237 (1990)
Xin Jin et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 170, 104683-104683 (2020-09-28)
Root rot caused by Cylindrocarpon destructans is one of the most devastating diseases of Panax notoginseng, and Trichoderma species are potential agents for the biocontrol of fungal diseases. Thus, we screened a total of 10 Trichoderma isolates against C. destructans
David Maxwell Suckling et al.
Insects, 11(9) (2020-09-17)
This project investigated how kairomone lures, camera traps, and counting software could together contribute to pest management. Images of cumulative daily catch of New Zealand Flower Thrips (NZFT) attracted to a ripe peach lactone (6-pentyl-2H-pyran-2-one; 6-PAP) were automatically loaded to
Nematicidal effect of volatiles produced by Trichoderma sp.
Yang Z, et al.
Journal of Asia-Pacific Entomology, 15(4), 647-650 (2012)
6-Pentyl-2H-pyran-2-one: a potent peach-derived kairomone for New Zealand flower thrips, Thrips obscuratus.
El-Sayed AM, et al.
Journal of Chemical Ecology, 40(1), 50-55 (2014)