由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥95%
含みます
<0.10% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
組成
decenoic acid, ≥95% (mixture of isomers)
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
milk; fruity; waxy
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
InChI Key
KHAVLLBUVKBTBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W366005-VAR-K:
W366005-SAMPLE-K:
W366005-25G-K:
W366005-1KG:
W366005-BULK-K:
W366005-100G-K:
W366005-SAMPLE:
W366005-100G:
W366005-1KG-K:
W366005-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W366005-100G-K | 4061838093967 |
W366005-1KG | |
W366005-25G | |
W366005-100G | |
W366005-1KG-K | 4061838183071 |
W366005-25G-K | 4061838249289 |
W366005-SAMPLE | |
W366005-SAMPLE-K | 4061838258069 |