Merck
715433
Sigma-Aldrich
8-ノネン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O2
CAS番号:
分子量:
156.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444
密度
0.908 g/mL at 25 °C
官能基
allyl
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2H,1,3-8H2,(H,10,11)
InChI Key
AWQOXJOAQMCOED-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
715433-1G:
715433-BULK:
715433-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jan D Quell et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1071, 58-67 (2017-05-10)
Identification of metabolites in non-targeted metabolomics continues to be a bottleneck in metabolomics studies in large human cohorts. Unidentified metabolites frequently emerge in the results of association studies linking metabolite levels to, for example, clinical phenotypes. For further analyses these