Merck
W363308
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl phenylacetate
≥98%, stabilized, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
218.29
FEMA番号:
3633
EC Number:
欧州評議会番号:
10682
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.805
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
含みます
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
292-297 °C (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; honey; floral
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-2-3-4-8-11-16-14(15)12-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10H,2,8,11-12H2,1H3/b4-3-
InChI Key
FJKFIIYSBXHBCT-ARJAWSKDSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W363308-VAR-K:
W363308-5KG:
W363308-SAMPLE-K:
W363308-100G-K:
W363308-100G:
W363308-BULK-K:
W363308-1KG-K:
W363308-BULK:
W363308-5KG-K:
W363308-1KG:
W363308-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W363308-100G-K4061837530388
W363308-1KG
W363308-5KG-K
W363308-100G
W363308-1KG-K4061837530395
W363308-5KG
W363308-SAMPLE
W363308-SAMPLE-K4061837530401