Merck
W352403
Sigma-Aldrich
3,5,5-トリメチルヘキサナール
≥95%, FG
別名:
グリーンヘキサナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CHO
CAS番号:
分子量:
142.24
FEMA番号:
3524
EC Number:
欧州評議会番号:
10384
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.116
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
67-68 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
earthy
SMILES記法
CC(CC=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h6,8H,5,7H2,1-4H3
InChI Key
WTPYRCJDOZVZON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3,5,5-トリメチルヘキサナールは、主に植物の根組織の揮発性アルデヒドを定量するための内部標準として使用される脂肪族アルデヒドです。
アプリケーション
  • 白ワイン中の脂肪族アルデヒドの解析、発生、および潜在的な感覚的意義:Culleré ら(2011 年)は、白ワイン中の 3,5,5-トリメチルヘキサナールなどの脂肪族アルデヒドの存在と感覚的な影響について調査しました。この研究では、これらの化合物がワインのアロマと風味のプロファイルに寄与する役割に焦点を当て、食品化学と感覚科学におけるそれらの重要性を強調しています(Culleré et al., 2011)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W352403-VAR-K:
W352403-BULK-K:
W352403-BULK:
W352403-1KG:
W352403-100G-K:4548173978710
W352403-SAMPLE-K:
W352403-4KG-K:4548173978734
W352403-100G:
W352403-4KG:
W352403-1KG-K:4548173978727
W352403-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Foraging wireworms are attracted to root-produced volatile aldehydes.
Barsics F, et al.
Journal of pest science, 90(1), 69-76 (2017)
Barley (Hordeum distichon L.) roots synthesise volatile aldehydes with a strong age-dependent pattern and release (E)-non-2-enal and (E, Z)-nona-2, 6-dienal after mechanical injury.
Delory BM, et al.
Plant Physiology and Biochemistry, 104, 134-145 (2016)
Xinyi Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3502-3510 (2019-02-28)
This work outlines a rapid novel methodology for the direct quantitation of 12 volatile aldehyde compounds related to oxidative off-flavors in wine, by measuring the combined free and hydrogen-sulfite-bound forms of each aldehyde compound, consisting of four general aldehydes, four
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W352403-1KG-K4061837846649
W352403-4KG
W352403-SAMPLE-K4061837536632
W352403-100G
W352403-100G-K4061837846632
W352403-1KG
W352403-4KG-K4061837846656
W352403-SAMPLE