Merck
W347418
Sigma-Aldrich
2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-アセトアルデヒド
≥75%
別名:
β-ホモシクロシトラール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18O
CAS番号:
分子量:
166.26
FEMA番号:
3474
EC Number:
欧州評議会番号:
10338
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.112
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥75%
不純物
≤20% β-cyclocitral
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
oily; woody; cooling; camphoraceous; fruity
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
研究開発用途向け、またはEU以外の食品用途向け。&小売販売用ではありません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W347418-VAR:
W347418-100G:
W347418-BULK:
W347418-SAMPLE:
W347418-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W347418-100G4061838182784
W347418-25G4061838182791
W347418-SAMPLE4061837536366