Merck
W342807
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ酪酸エチル
≥97%, FG
別名:
ブドウ酪酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
132.16
FEMA番号:
3428
Beilstein:
1446190
EC Number:
欧州評議会番号:
10596
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.522
NACRES:
NA.21
官能:
grape; green; fruity
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
grape; green; fruity
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-ヒドロキシ酪酸エチルはワインの主な芳香成分の1つです。パイナップル、タマリロ、カハ、ナランジラなどに自然に生じます。
アプリケーション
  • 疎水性しわ状シリカナノ粒子へのリパーゼの固定化の解明:この研究では、疎水性のしわ加工を施したシリカナノ粒子へのリパーゼの固定化について調査し、こうしたナノ粒子の生体触媒としての応用における可能性に注目しています。これは、3-ヒドロキシ酪酸エチルのような化合物を含む生化学的合成プロセスにとって重要な意味を持ちます。(Pota et al., 2024)。
  • 癌性悪液質における骨格筋消耗の緩和における 3-ヒドロキシ酪酸エチルの治療効果の可能性を探る:この研究では、癌患者の筋肉消耗を軽減する上で、3-ヒドロキシ酪酸エチルの治療効果を調査し、医療治療におけるその潜在的な生化学的応用を実証しています。(Zhou et al., 2023)。
  • バイオベース溶媒を用いたポリ乳酸(PLA)およびポリ 3-ヒドロキシ酪酸(PHB)の高圧脱重合:重合性モノマーに変換可能なアルキルエステルの製造方法:この研究では、バイオベースの溶剤を使用した生体高分子の脱重合を調査し、3-ヒドロキシ酪酸エチルのようなアルキルエステルを生成し、持続可能な生化学的プロセスにおけるその応用に焦点を当てています。(Jašek et al., 2022)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W342807-5KG-K:
W342807-SAMPLE-K:
W342807-25KG-K:4548173349091
W342807-10KG-K:4548173977843
W342807-100G-K:4548173977836
W342807-VAR-K:
W342807-1KG:
W342807-SAMPLE:
W342807-100G:
W342807-5KG:
W342807-10KG:
W342807-BULK-K:
W342807-1DRUM-K:
W342807-1KG-K:4548173977850
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification of additional pineapple volatiles
Takeoka GR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(10), 1848-1851 (1991)
Fast analysis of important wine volatile compounds: Development and validation of a new method based on gas chromatographic?flame ionisation detection analysis of dichloromethane microextracts.
Ortega C, et al.
Journal of Chromatography A, 923(1), 205-214 (2001)
Volatiles from naranjilla fruit (Solanum quitoense Lam.). GC/MS analysis and sensory evaluation using sniffing GC
Brunke EJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37(3), 746-748 (1989)
Volatile constituents from Tamarillo (Cyphomandra betacea Sendtn.) fruit.
Torrado A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 10(6), 349-354 (1995)
Identification of volatile components of caja fruit (Spondias lutea L.) and chiral analysis of 3?hydroxy aliphatic esters.
Allegrone G & Barbeni M.
Flavour and Fragrance Journal, 7(6), 337-342 (1992)