W341002
ジャスモン酸メチル
≥98%, stabilized, FG
別名:
3-オキソ-2-(2-ペンテニル)シクロペンタン酢酸,メチルエステル, 3-オキソ-2-(2-ペンテニル)シクロペンタン酢酸メチル
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥98%
含みます
synthetic α-tocopherol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fresh; green; jasmine; floral; fruity; sweet
SMILES記法
CC\C=C\CC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4+
InChI Key
GEWDNTWNSAZUDX-SNAWJCMRSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W341002-25G:
W341002-1KG:
W341002-SAMPLE-K:
W341002-100G-K:
W341002-SAMPLE:
W341002-25G-K:
W341002-1KG-K:
W341002-VAR-K:
W341002-100G:
W341002-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W341002-1KG | |
W341002-1KG-K | 4061837536106 |
W341002-25G | |
W341002-SAMPLE | |
W341002-100G | |
W341002-100G-K | 4061837551772 |
W341002-25G-K | 4061837551796 |
W341002-SAMPLE-K | 4061837536113 |