Merck
W332402
Sigma-Aldrich
3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール
≥85%
別名:
3,5,5-trimethyl hexanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
144.25
FEMA番号:
3324
EC Number:
欧州評議会番号:
702
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.055
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥85%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; floral; herbaceous
SMILES記法
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol is a branched chain saturated alcohol that is commonly used as a fragrance ingredient. It occurs naturally in Lycii fructus.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W332402-20KG:
W332402-8KG:
W332402-VAR:
W332402-BULK:
W332402-1KG:
W332402-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fragrance material review on 3, 5, 5-trimethyl-1-hexanol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48,, S47-S50 (2010)
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, 73(6) (2008)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W332402-1KG4061837846410
W332402-SAMPLE4061837846458
W332402-8KG4061837846434
W332402-20KG4061837846427