Merck
289485
Sigma-Aldrich
3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール
technical grade, 85%
別名:
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, 3,5,5-Trimethylhexanol, 3,5,5-Trimethylhexyl alcohol, Nonylol, i-Nonyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
144.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
85%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール(芳香剤の成分として使用した場合)の皮膚科学的および毒性学的評価が報告されています
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
289485-700ML:
289485-3L:
289485-1L:
289485-BULK:
289485-VAR:
289485-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48 Suppl 4, S47-S50 (2010-08-13)
A toxicologic and dermatologic review of 3,5,5-trimethyl-1-hexanol when used as a fragrance ingredient is presented. 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol is a member of the fragrance structural group branched chain saturated alcohols. The common characteristic structural elements of the alcohols with saturated branched chain