アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<5 μm
密度
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChI Key
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
211575-VAR:
211575-BULK:
211575-100G:
211575-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.