Merck
W321818
Sigma-Aldrich
trans-2-ペンテナール
≥95%, FG
別名:
2-エチルアクリルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
84.12
FEMA番号:
3218
Beilstein:
1719742
EC Number:
欧州評議会番号:
10375
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.102
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.440-1.446 (lit.)
bp
80-81 °C/160 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; pungent
SMILES記法
CC\C=C\C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
InChI Key
DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
trans-2-Pentenal is a flavor volatile found in tomato, virgin olive oil{11] and sardine.
包装
ガラス瓶入り
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W321818-25G:
W321818-1KG:
W321818-BULK-K:
W321818-SAMPLE:
W321818-100G:
W321818-1KG-K:
W321818-BULK:
W321818-25G-K:
W321818-SAMPLE-K:
W321818-VAR-K:
W321818-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cultivar influence on virgin olive (Olea europea L.) oil flavor based on aromatic compounds and sensorial profile
Tura D, et al.
Sci. Hortic., 118(2), 139-148 (2008)
Quantitative studies on origins of fresh tomato aroma volatiles.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 36(6), 1247-1250 (1988)
Analysis of volatile flavor compounds of sardine (Sardinops melanostica) by solid phase microextraction.
Ganeko N, et al.
Journal of Food Science, 73(1) (2008)
M Grootveld et al.
The Journal of clinical investigation, 101(6), 1210-1218 (1998-04-29)
Thermal stressing of polyunsaturated fatty acid (PUFA)- rich culinary oils according to routine frying or cooking practices generates high levels of cytotoxic aldehydic products (predominantly trans-2-alkenals, trans,trans-alka-2,4-dienals, cis,trans-alka-2, 4-dienals, and n-alkanals), species arising from the fragmentation of conjugated hydroperoxydiene precursors.
Takashi Inoue et al.
Cellular and molecular neurobiology, 30(1), 35-41 (2009-07-02)
Trans-2-Pentenal (pentenal), an alpha,beta-unsaturated aldehyde, induces increases in [Ca(2+)](i) in cultured neonatal rat trigeminal ganglion (TG) neurons. Since all pentenal-sensitive neurons responded to a specific TRPA1 agonist, allyl isothiocyanate (AITC) and neurons from TRPA1 knockouts failed to respond to pentenal