Merck
W313602
Sigma-Aldrich
2,3-ジエチルピラジン
≥98%, FG
別名:
Shoyu pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2
CAS番号:
分子量:
136.19
FEMA番号:
3136
EC Number:
欧州評議会番号:
534
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.005
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; nutty; pepper
SMILES記法
CCc1nccnc1CC
InChI
1S/C8H12N2/c1-3-7-8(4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GZXXANJCCWGCSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,3-Diethylpyrazine has been identified as one of the volatile flavor constituents in roasted coffee beans, roasted sesame seeds and baked potato.
アプリケーション
  • Comparison of pyrazines formation in methionine/glucose and corresponding Amadori rearrangement product model.: This research explores the formation of pyrazines, including 2,3-diethylpyrazine, through the reactions of methionine and glucose, providing insights into the pathways and mechanisms involved in the generation of these compounds which are crucial for food flavoring (Deng et al., 2022).
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W313602-VAR-K:
W313602-SAMPLE:
W313602-25G-K:
W313602-100G:
W313602-SAMPLE-K:
W313602-100G-K:
W313602-BULK-K:
W313602-25G:
W313602-1KG:
W313602-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemistry of baked potato flavor. 1. Pyrazines and thiazoles indentified in the volatile flavor of baked potato.
Coleman EC & Ho CT.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 28(1), 66-68 (1980)
Analysis of roasted coffee bean volatiles by using comprehensive two-dimensional gas chromatography?time-of-flight mass spectrometry
Ryan D, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1), 57-65 (2004)
Effect of antioxidants on the volatiles of roasted sesame seeds.
Soliman MA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(3), 523-528 (1985)
プロトコル
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W313602-1KG-K4061838192820
W313602-25G
W313602-100G
W313602-100G-K4061838181923
W313602-1KG
W313602-25G-K4061838192837
W313602-SAMPLE