由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1099
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
ginger; woody; spicy; phenolic; sweet; vanilla
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W312401-BULK:
W312401-1KG:4548173975207
W312401-100G:4548173975191
W312401-VAR:
W312401-SAMPLE:
W312401-250G:4548173975214
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
家庭用洗剤、パーソナルケア製品など、無香料製品に対する需要がますます増えています。無香料な製品を求めることでより天然製品に近いものを購入していると信じている人もいます。
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W312401-250G | 4061835566563 |
W312401-100G | 4061835566549 |
W312401-1KG | 4061835566556 |
W312401-SAMPLE | 4061837520679 |