由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
bp
281 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cherry; creamy; woody; sweet; vanilla
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Electrochemical analysis of the interactions of laccase mediators with lignin model compounds.: Investigates the role of veratraldehyde in the electrochemical breakdown of lignin, contributing to more effective biodegradation methods (Bourbonnais et al., 1998).
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W310905-1KG:4548173290492
W310905-VAR-K:
W310905-5KG:4548173290539
W310905-25KG:4548173290515
W310905-SAMPLE-K:
W310905-SAMPLE:
W310905-1KG-K:4548173290508
W310905-10KG:4548173290478
W310905-10KG-K:4548173290485
W310905-BULK-K:
W310905-5KG-K:4548173290546
W310905-25KG-K:4548173290522
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
家庭用洗剤、パーソナルケア製品など、無香料製品に対する需要がますます増えています。無香料な製品を求めることでより天然製品に近いものを購入していると信じている人もいます。