Merck
W308218
Sigma-Aldrich
2-Tridecenal
predominantly trans, ≥95%, stabilized, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
196.33
FEMA番号:
3082
EC Number:
欧州評議会番号:
2011
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.078
NACRES:
NA.21
官能:
waxy; citrus
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
含みます
synthetic, α-tocopherol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
115-118 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
waxy; citrus
SMILES記法
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3/b12-11+
InChI Key
VMUNAKQXJLHODT-VAWYXSNFSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W308218-VAR-K:
W308218-1KG:
W308218-BULK:
W308218-SAMPLE-K:
W308218-SAMPLE:
W308218-100G:
W308218-BULK-K:
W308218-4KG:
W308218-1KG-K:
W308218-100G-K:
W308218-4KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
家庭用洗剤、パーソナルケア製品など、無香料製品に対する需要がますます増えています。無香料な製品を求めることでより天然製品に近いものを購入していると信じている人もいます。