由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥75%
光学活性
[α]20/D −139 to −110°, neat
含みます
alpha-tocopherol as additive
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
spicy; woody
SMILES記法
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
InChI Key
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 緑色はクリーンを意味するのでしょうか? 通常の清掃製品と環境配慮型清掃製品からの揮発性有機化合物の排出量:この研究では、従来の洗浄剤と環境配慮型の洗浄剤から放出される揮発性有機化合物(VOC)を比較し、一般的な成分として a-フェランドレンを同定しました。この研究結果は、環境配慮型製品の環境への影響と有効性を強調しています(Harding-Smith et al., 2024)。
- RNA 配列決定にに基づくトランスクリプトミクスと GC-MS 定量解析により、Clausena lansium(Lour.)Skeels 種子から抽出した精油の Candida albicans に対する抗真菌メカニズムが明らかにこの研究では、RNA 配列決定法と GC-MS を用いて、Candida albicans に対する、α-フェランドレンを含有する Clausena lansium(ワンピ)精油の抗真菌特性を調査し、その潜在的な医薬品としての応用に関する洞察を提供しています(Ma et al., 2023)。
- Maqian 精油のコレラおよび糖尿病性腎症予防効果のある化合物の解明:計算学的および分子動力学的研究:この研究では、コレラ予防効果と腎保護効果を持つ Maqian 精油の活性化合物として a-フェランドレンを同定し、コレラの治療と糖尿病性腎障害の予防への可能性を示唆しています(Dahab et al., 2023)。
- Pistacia chinensis Bunge(カイノキ)からの揮発性物質に対する Batocera horsfieldi Hope の電気生理学的および行動学的反応:この研究では、Pistacia chinensis から放出されるα-フェランドレンなどの揮発性物質に対する Batocera horsfieldi の反応を調査しています。この知見は、天然の揮発性物質を利用した害虫管理戦略に影響を与える可能性があります(Fan et al., 2023)。
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W285609-BULK-K:
W285609-SAMPLE:
W285609-BULK:
W285609-VAR-K:
W285609-8KG-K:4548173312125
W285609-20KG-K:4548173312095
W285609-4KG-K:4548173312101
W285609-1KG-K:4548173312088
W285609-8KG:
W285609-800G:
W285609-800G-K:4548173312118
W285609-1KG:
W285609-SAMPLE-K:
W285609-20KG:
W285609-4KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W285609-4KG | |
W285609-800G-K | |
W285609-8KG-K | 4061838181381 |
W285609-1KG | |
W285609-1KG-K | 4061838249111 |
W285609-20KG | |
W285609-20KG-K | 4061837517297 |
W285609-4KG-K | |
W285609-8KG | |
W285609-SAMPLE | |
W285609-SAMPLE-K | 4061838249128 |