グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥96%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
caramel; creamy; buttery; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI Key
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
アプリケーション
- Changes in physicochemical properties and microbial community succession during leaf stacking fermentation.: This research investigates the changes in physicochemical properties and microbial communities during leaf fermentation, with a focus on the role of volatile compounds like 2,3-pentanedione. The study provides insights into fermentation processes and microbial interactions (Zhang et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - open cup
引火点(℃)
19 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W284114-1KG-K:
W284114-5KG:
W284114-5KG-K:
W284114-VAR:
W284114-1KG:
W284114-SAMPLE-K:
W284114-BULK:
W284114-VAR-K:
W284114-BULK-K:
W284114-10KG:
W284114-10KG-K:
W284114-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W284114-10KG | |
W284114-5KG | |
W284114-1KG | |
W284114-SAMPLE |