由来生物
synthetic
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; waxy; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
GJQIMXVRFNLMTB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W278807-BULK-K:
W278807-BULK:
W278807-1KG:4548173908120
W278807-VAR-K:
W278807-9KG-K:
W278807-9KG:
W278807-SAMPLE-K:
W278807-1KG-K:
W278807-SAMPLE:
W278807-4KG-K:
W278807-4KG:4548173908137
W278807-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)