Merck
68070
Sigma-Aldrich
2-メチルノナン
≥98.5% (GC)
別名:
2-Methylnonane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
142.28
Beilstein:
1696990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
屈折率
n20/D 1.410
bp
166-169 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
68070-BULK:
68070-5ML:
68070-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)