Merck
W270215
Sigma-Aldrich
5-メチルフルフラール
greener alternative
mixture of isomers, ≥99%, natural, FG
別名:
5-メチル-2-フルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O2
CAS番号:
分子量:
110.11
FEMA番号:
2702
Beilstein:
106895
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
13.001
NACRES:
NA.21
官能:
bread; caramel; brown; spicy; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
由来生物:
botanical
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
アッセイ
≥99%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
bread; caramel; brown; spicy; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W270215-BULK-K:
W270215-100G-K:
W270215-1KG-K:
W270215-VAR-K:
W270215-500G-K:
W270215-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)