由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
bp
244-245 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
anise; herbaceous; sweet
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W267902-VAR-K:
W267902-BULK-K:
W267902-SAMPLE:
W267902-1KG:
W267902-5KG:
W267902-1KG-K:4548173971575
W267902-10KG:
W267902-SAMPLE-K:
W267902-250G:
W267902-5KG-K:4548173971599
W267902-10KG-K:
W267902-250G-K:4548173971582
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W267902-10KG | |
W267902-10KG-K | |
W267902-5KG-K | 4061835565887 |
W267902-SAMPLE | |
W267902-SAMPLE-K | 4061837515927 |
W267902-1KG | |
W267902-1KG-K | 4061835565870 |
W267902-250G | |
W267902-250G-K | 4061834404668 |
W267902-5KG |