由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
自己発火温度
662 °F
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; leafy; musty; fruity; vegetable; waxy
SMILES記法
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W254800-20KG:
W254800-SAMPLE-K:
W254800-8KG-K:
W254800-SAMPLE:
W254800-4KG-K:4548173970356
W254800-1KG-K:4548173970332
W254800-1KG:
W254800-20KG-K:4548173970349
W254800-8KG:
W254800-VAR-K:
W254800-4KG:
W254800-800G:
W254800-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック