Merck
W251820
Sigma-Aldrich
イソ吉草酸ゲラニル
natural (US), ≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
238.37
FEMA番号:
2518
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
09.453
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
SMILES記法
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
InChI Key
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
WGK
WGK 2
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W251820-VAR-K:
W251820-1KG-K:4548173356105
W251820-500G-K:4548173356112
W251820-SAMPLE-K:
W251820-BULK-K:
W251820-5KG-K:4548173356129
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)