Merck
W248099
Sigma-Aldrich
フェンキルアルコール
natural, ≥97%, FG
別名:
フェンコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
2480
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
02.038
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.510
アッセイ
≥97%
mp
39.0-45.0 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
camphoraceous; woody; pine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@](C)(C1)[C@@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
InChI Key
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W248099-BULK-K:
W248099-VAR-K:
W248099-SAMPLE-K:
W248099-100G-K:4548173360720
W248099-1KG-K:4548173360737
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)