由来生物
synthetic
グレード
Halal
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
92%
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
96 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
berry; floral; strawberry; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)C1OC1c2ccccc2
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-13-11(12)10-9(14-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
InChI Key
GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W245402-SAMPLE:
W245402-VAR:
W245402-100G:
W245402-1KG:
W245402-5KG:
W245402-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)