由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
詳細
may contain a suitable antioxidant
アッセイ
85%
含みます
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cucumber; green; melon; sweet; watermelon
SMILES記法
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Food volatile compounds facilitating HII mesophase formation: solubilization and stability.: This 2011 study explores the role of food volatile compounds, including 2,6-dimethyl-5-heptenal, in facilitating the formation and stability of HII mesophase, a structure relevant in food chemistry and material science (Amar-Zrihen et al., 2011).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F
引火点(℃)
62 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W238902-SAMPLE-K:
W238902-1KG-K:
W238902-SAMPLE:
W238902-100G:
W238902-1KG:
W238902-BULK-K:
W238902-4KG-K:
W238902-100G-K:
W238902-VAR-K:
W238902-BULK:
W238902-4KG:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W238902-100G | |
W238902-100G-K | 4061837834899 |
W238902-1KG | |
W238902-1KG-K | 4061837834905 |
W238902-4KG | |
W238902-4KG-K | |
W238902-SAMPLE | |
W238902-SAMPLE-K | 4061837834912 |