由来生物
synthetic
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; floral; herbaceous
SMILES記法
CC(C)CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
IUADYGVMSDKSMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W220841-VAR:
W220841-BULK:
W220841-100G:4548173967523
W220841-SAMPLE:
W220841-25G:4548173967530