由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
詳細
Stabilized
アッセイ
≥95%
含みます
contains BHT, synthetic as stabilizer
mp
212-214 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
woody; camphoraceous; balsamic
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChI Key
DTGKSKDOIYIVQL-MRTMQBJTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
W215805-SAMPLE:
W215805-10KG-K:
W215805-100G:
W215805-5KG:
W215805-1KG:
W215805-VAR-K:
W215805-1KG-K:
W215805-BULK-K:
W215805-5KG-K:
W215805-SAMPLE-K:
W215805-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W215805-100G | |
W215805-1KG | |
W215805-1KG-K | 4061835565245 |
W215805-SAMPLE-K | 4061834354963 |
W215805-10KG | |
W215805-10KG-K | |
W215805-5KG | |
W215805-5KG-K | 4061834396345 |
W215805-SAMPLE |