Merck
W214701
Sigma-Aldrich
ベンジルメルカプタン
99%, FG
別名:
α-トリルメルカプタン, α-トルエンチオール, ベンゼンメタンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SH
CAS番号:
分子量:
124.20
FEMA番号:
2147
Beilstein:
605864
EC Number:
欧州評議会番号:
477
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.005
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
>4 (vs air)
アッセイ
99%
不純物
≤0.0890% Toluene, residual
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
garlic; onion; alliaceous; sulfurous
SMILES記法
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 単離細菌の混合培養によるチオベンカルブの嫌気性分解:この研究では、チオール関連化合物であるチオベンカルブの嫌気性分解に細菌の混合培養が有効であることに焦点を当て、潜在的なバイオレメディエーションへの応用を強調しています(Duc et al., 2023)。
  • 次亜塩素酸の高度選択的検出のための、放出と安定性を高めた両親媒性ポリマー被覆 Au ナノクラスター:この研究では、次亜塩素酸の選択的検出のための両親媒性ポリマー被覆金ナノクラスターの使用が示されており、環境モニタリングや化学センシングへの潜在的な応用が示されています(Li et al., 2021)。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W214701-1KG-K:4548173967028
W214701-1KG:
W214701-10KG:
W214701-5KG:
W214701-5KG-K:
W214701-VAR-K:
W214701-SAMPLE:
W214701-SAMPLE-K:
W214701-BULK-K:
W214701-10KG-K:4548173967011
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 272-272 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 272-272 (1997)
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431
Theresa K Tiefenbrunn et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 18(5), 970-979 (2009-04-23)
The type 1 repeat domain from thrombospondin has potent antiangiogenic activity and a structurally interesting fold, making it an attractive target for protein engineering. Chemical synthesis is an attractive approach for studying protein domains because it enables the use of