Merck
1062074
USP
ベンジルメルカプタン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-トリルメルカプタン, α-トルエンチオール, ベンゼンメタンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SH
CAS番号:
分子量:
124.20
Beilstein:
605864
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
>4 (vs air)
APIファミリー
benzyl mercaptan
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Benzyl mercaptan USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1062074-5X0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)