由来生物
Hibiscus abelmoschus
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
298 °C/755 mmHg (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; woody; tobacco
関連するカテゴリー
調製ノート
Extraction method: steam distillation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W205001-SAMPLE-K:
W205001-1KG:
W205001-BULK-K:
W205001-100G-K:
W205001-25G:
W205001-VAR-K:
W205001-SAMPLE:
W205001-100G:
W205001-25G-K:
W205001-1KG-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)