由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
7.52 (vs air)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
809 °F
expl. lim.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
clean; creamy
SMILES記法
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W200712-SAMPLE-K:
W200712-VAR-K:
W200712-1KG-K:
W200712-10KG-K:
W200712-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W200712-10KG-K | 4061834422839 |
W200712-1KG-K | 4061834368342 |
W200712-SAMPLE-K | 4061834358749 |