Merck
1.08238
Millipore
Glycerol triacetate
for biochemistry
別名:
Glycerol triacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O6
CAS番号:
分子量:
218.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141833
EC Index Number:
203-051-9
NACRES:
NA.79
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
430 °C
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.7 % (v/v)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
258 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
転移温度
flash point 138 °C
溶解性
64 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.157 - 1.159
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
Suitability as enzyme substrate (tested with Lipase): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体