由来生物
synthetic
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
フォーム
liquid
濃度
35.00-45.00% (titration by hydroxylamine)
40 wt. % in isopropanol
mp
-123 °C
密度
0.868 g/mL at 20 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
pungent; ethereal; fruity
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-34.6 °F
引火点(℃)
-37 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200387-BULK:
W200387-1KG:4548173295671
W200387-PZ:
W200387-VAR:
W200387-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W200387-1KG | 4061837488887 |