安全性情報
THS01313
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
QuadraPure® TU
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01313
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
THS01313-BULK:
THS01313-2EA:
THS01313-VAR:
THS01313:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)