安全性情報
THS01135
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
20%Pd(OH)2/C
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104500
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01135
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
THS01135-BULK:
THS01135-VAR:
THS01135:
THS01135-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)