04-1570-I
抗RNAポリメラーゼIIサブユニットB1(ホスホ-CTD Ser-7)抗体、クローン4E12
culture supernatant, clone 4E12, from rat
別名:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E12, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer7)
遺伝子情報
human ... POLR2B(5431)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ヒトRBP1と反応することが示されています(Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242)。
品質
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 μgの未処理NIH/3T3細胞ライセート中のRNAポリメラーゼIIサブユニットB1(ホスホ-CTD Ser-7)を検出できます。
ターゲットの説明
関連事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
04-1570-I:
試験成績書(COA)