Merck
TEM-LC300AU
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Gold Grids
size 300 mesh, size 50 nm , hole size, box of 5 ×
別名:
Lacey Carbon Support Film, 300 mesh Au Grids, 5pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
包装
box of 5 ×
サイズ
300 mesh
50 nm , hole size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)