製品名
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
物質
carbon film
copper grid
詳細
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
包装
box of 50
グリッドサイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
930350-1EA | 4065268978016 |