Merck
930318
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
別名:
TEM grids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品名
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
物質
copper grid
formvar film
詳細
film layer thickness 10 nm
包装
box of 25
グリッドサイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 200 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)