Merck
930288
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
別名:
TEM grids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品名
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
物質
copper grid
formvar/carbon film
詳細
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
包装
box of 50
グリッドサイズ
100 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)