Merck
TEM-G400F1-CU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G400F1
Copper, size 400 mesh, vial of 100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
サイズ:
400 mesh
包装:
vial of 100
包装
vial of 100
サイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gilder Finder Grids G400F1. Copper grids, 400 mesh. The block of 1152 (32x36) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 36 (6x6) cells has a central number from 1 to 32 for identification purposes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)