Merck
TEM-G300F1-CU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G300F1
Copper, size 300 mesh, vial of 100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
vial of 100
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gilder Finder Grids G300F1. Copper grids, 300 mesh. The block of 625 (25x25) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 25 cells has a central alphabet letter from A to Y for identification purposes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)