Merck
TEM-G200NI
Sigma-Aldrich
Glider Grids Standard Nickel Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
別名:
SQUARE 200 NESH NICKEL 100 VIAL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
vial of 100
サイズ
200 mesh
詳細
Gilder Grids Standard Square Mesh: Nickel Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)