Merck
TEM-FCF300NI50
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids
size 300 mesh, box of 50 ×
別名:
Formvar/Carbon 300 Mesh, Nckeli, 50pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50 ×
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)