Merck
TEM-FCF150CU50
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 150 mesh, box of 50 ×
別名:
Formvar/Carbon 150 Mesh, Copper, 50pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
物質
copper grid
formvar/carbon film
詳細
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
包装
box of 50 ×
サイズ
150 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)