Merck
TEM-CF300-NI-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Thick, size 300 mesh, box of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 300 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)