Merck
TEM-CF200F1CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Gilder Finder F1 Grids
size 200 mesh, box of 25
別名:
CARBON FILM ONLY ON GILDER FI FINDER 200# CU 25/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
サイズ
200 mesh
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported glider finder (F1) grids. Copper grid, 200 mesh. Gilder finder grids are locator grids with reference/index on the grid: 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. F1 type of design has thick bars dividing regions into 6 thin bar areas, which are identified by a numeric system.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TEM-CF200F1CU4061842454617